Learn More
1,2-Bis(dichlorophosphino)ethane, 96%
Codice prodotto. 11494547
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11494547 1 g 1g
11404557 5 g 5g
11414557 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11494547 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B21092.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 28240-69-9 | C2H4Cl4P2 | 231.802 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 28240-69-9
Formula molecolare C2H4Cl4P2
Molecular Weight (g/mol) 231.802
Numero MDL MFCD00009609
InChI Key SBWAJHLQMFBNIN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 119904
IUPAC Name dichloro(2-dichlorophosphanylethyl)phosphane
SMILES C(CP(Cl)Cl)P(Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 1,2-Bis(dichlorophosphino)ethane
Densità 1.54
Punti di ebollizione 70°C (1 mmHg)
Punto d'infiammabilità None
Indice di rifrazione 1.588
Quantità 1 g
Numero UN UN3265
Sensibilità Moisture sensitive
Sinonimo 1,2-bis dichlorophosphino ethane, phosphonous dichloride, 1,2-ethanediylbis, ethylenebis dichlorophosphine, phosphonous dichloride, p,p'-1,2-ethanediylbis, phosphonous dichloride,p,p'-1,2-ethanediylbis, dichloro 2-dichlorophosphanyl ethyl phosphane, ethylenebis phosphonous dichloride, 1,2-bis dichlorophosphine ethane, 1, 2-bis dichlorophosphino ethane, pubchem6472
Peso formulazione 231.81
Percent Purity 96%