Learn More
1,2-Bis(dimethoxyphosphoryl)benzene, 99%
Codice prodotto. 11353678
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.5 g
2 g
10 g
Dimensione della confezione:
0.50g
10g
2g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11353678 2 g 2g
11363678 0.5 g 0.50g
11343678 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11353678 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 039273.04
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. View return policy
CAS: 15104-46-8 | C10H16O6P2 | 294.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 15104-46-8
Formula molecolare C10H16O6P2
Molecular Weight (g/mol) 294.18
Numero MDL MFCD00142461
InChI Key TUKTVDDATWNXSN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,2-bis dimethoxyphosphoryl benzene, tetramethyl 1,2-phenylenebis phosphonate, tetramethyl-1,2-phenylenediphosphonate, dimethyl 2-dimethoxyphosphoryl phenylphosphonate, acmc-20ap6x, bis dimethoxyphosphoryl benzene, 1,2-bis dimethoxyphosphinyl benzene, 1,2-bis dimethoxyphosphoryl benzene 500mg, 2-dimethoxycarbonyl phenyl dimethoxyphosphino-1-one
PubChem CID 2733153
IUPAC Name 1,2-bis(dimethoxyphosphoryl)benzene
SMILES COP(=O)(C1=CC=CC=C1P(=O)(OC)OC)OC
Specifications
Materiale o nome chimico 1,2-Bis(dimethoxyphosphoryl)benzene
Punto di fusione 80°C to 82°C
Quantità 2 g
Numero UN UN3464
Peso formulazione 294.18
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline
compliance-icons
Product Identifier
  • 1,2-Bis(dimethoxyphosphoryl)benzene
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetramethyl-1,2-phenylenediphosphonate