Learn More
1,2-Bis(dimethylsilyl)benzene, 98%
Codice prodotto. 11340378
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.5 g
2 g
10 g
Dimensione della confezione:
0.50g
10g
2g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11340378 2 g 2g
11330378 0.5 g 0.50g
11320378 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11340378 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 043755.04
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 17985-72-7 | C10H16Si2 | 192.408 g/mol
1,2-Bis(dimethylsilyl)benzene is a protecting group-reagent for amines and amino acids forming benzostabase derivatives. It is an important raw material and in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 17985-72-7
Formula molecolare C10H16Si2
Molecular Weight (g/mol) 192.408
Numero MDL MFCD00142462
InChI Key MUUXBTFQEXVEEI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,2-bis dimethylsilyl benzene, 1,2-phenylenebis dimethylsilane, 2-dimethyl, acmc-209efy, bis dimethylsilyl benzene, amtsi084, o-phenylenebis dimethylsilane, 2-dimethylsilylphenyl-dimethylsilane, 5,6-bis dimethylsilanediyl-1,3-cyclohexadiene
PubChem CID 6364986
IUPAC Name [2-(dimethyl-$l^{3}-silanyl)phenyl]-dimethylsilicon
SMILES C[Si](C)C1=CC=CC=C1[Si](C)C
Specifica
Materiale o nome chimico 1,2-Bis (dimethylsilyl)benzene
Densità 0.898 g/mL
Punti di ebollizione 101°C (13 mmHg)
Punto d'infiammabilità 70°C (158°F)
Indice di rifrazione 1.514
Quantità 2 g
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 194.43
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid