Learn More
1,2-Bis(diphenylphosphino)ethane, 98+%
Codice prodotto. 10085373 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
50 g
250 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
1g
250g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10085373 1 g Bottiglia in vetro 1g
10736351 10 g Bottiglia in vetro 10g
10376450 50 g Bottiglia in vetro 50g
15119193 250 g Bottiglia in vetro 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10085373 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 147910010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 1663-45-2 | C26H24P2 | 398.43 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1663-45-2
Formula molecolare C26H24P2
Molecular Weight (g/mol) 398.43
Numero MDL MFCD00003047
InChI Key QFMZQPDHXULLKC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,2-bis diphenylphosphino ethane, diphos, ethylenebis diphenylphosphine, bis diphenylphosphine ethane, bis 1,2-diphenylphosphino ethane, phosphine, 1,2-ethanediylbis diphenyl, phosphine, ethylenebis diphenyl, 1,2-bis diphenylphosphine ethane, 1,2-bis diphenylphosphino-ethane, unii-kl33qe52i4
PubChem CID 74267
ChEBI CHEBI:30669
IUPAC Name 2-diphenylphosphanylethyl(diphenyl)phosphane
SMILES C(CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 2-Bis(diphenylphosphino)ethane
Nota nome 98+%
Punto di fusione 138.0°C to 142.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (C6H5)2PCH2CH2P(C6H5)2
Quantità 1 g
Indice di Merck 15,1254
Peso formulazione 398.41
Percent Purity 98+%
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,2-Bis(diphenylphosphino)ethane
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.