Learn More
1,2-Bis(diphenylphosphino)ethane nickel(II) chloride, 99%
Codice prodotto. 10310304 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10310304 25 g Bottiglia in vetro 25g
10427022 1 g Bottiglia in vetro 1g
10240072 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10310304 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 363230250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 14647-23-5 | C26H24Cl2NiP2 | 528.02 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14647-23-5
Formula molecolare C26H24Cl2NiP2
Molecular Weight (g/mol) 528.02
Numero MDL MFCD00013313
InChI Key XXECWTBMGGXMKP-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo 1,2-bis diphenylphosphino ethane nickel ii chloride
PubChem CID 131664338
IUPAC Name nickel(2+) [2-(diphenylphosphaniumyl)ethyl]diphenylphosphanium dichloride
SMILES Cl[Ni]Cl.C(CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 2-Bis(diphenylphosphino)ethane nickel(II) chloride
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 263.0°C to 265.0°C
Colore Orange to Red
Analisi elementare 98.5% min.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 25 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble in water
Peso formulazione 528.02
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,2-Bis(diphenylphosphino)ethane nickel(II) chloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.