Learn More
1,2-Bis(trichlorosilyl)ethane, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 16534354 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16534354 5 g 5g
16544354 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16534354 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 462030050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2504-64-5
Formula molecolare C2H4Cl6Si2
Molecular Weight (g/mol) 296.92
InChI Key WDVUXWDZTPZIIE-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name trichloro[2-(trichlorosilyl)ethyl]silane
SMILES Cl[Si](Cl)(Cl)CC[Si](Cl)(Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 1,2-Bis(trichlorosilyl)ethane
Punto di fusione 24.0°C to 25.0°C
Punto d'infiammabilità 65°C
Quantità 5 g
Peso formulazione 296.94