Learn More
1,2-Bis(triethoxysilyl)ethane, 95%
Codice prodotto. 15457008
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
25 mL
Dimensione della confezione:
25mL
5mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15457008 25 mL 25mL
15447008 5 mL 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15457008 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H60530.AC
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 16068-37-4 | C14H34O6Si2 | 354.59 g/mol
1,2-Bis(triethoxysilyl)ethane is used as coating auxiliary agents, leather auxiliary agents, plastic auxiliary agents, surfactants and textile auxiliary agents. It is used to prepare mesoporous organosilica materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
1,2-Bis(triethoxysilyl)ethane is used as coating auxiliary agents, leather auxiliary agents, plastic auxiliary agents, surfactants and textile auxiliary agents. It is used to prepare mesoporous organosilica materials.
Solubility
Soluble in alcohol, aromatic and aliphatic hydrocarbons. Hydrolyzes with water.
Notes
Incompatible with oxidizing agents. Store in a cool, dry conditions in a well sealed container. Store at room temperature.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 16068-37-4
Formula molecolare C14H34O6Si2
Molecular Weight (g/mol) 354.59
Numero MDL MFCD00239362
InChI Key IZRJPHXTEXTLHY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,2-bis triethoxysilyl ethane, 4,4,7,7-tetraethoxy-3,8-dioxa-4,7-disiladecane, 3,8-dioxa-4,7-disiladecane, 4,4,7,7-tetraethoxy, ethylenebis triethoxysilane, bis triethoxysilyl ethane, hexaethoxydisilethylene, bis 1,2-triethoxysilyl ethane, 1,2-bis triethoxysilyl ethane,, triethoxysilyl ethyl triethoxysilane, triethoxy 2-triethoxysilylethyl silane
PubChem CID 85266
IUPAC Name 4,4,7,7-tetraethoxy-3,8-dioxa-4,7-disiladecane
SMILES CCO[Si](CC[Si](OCC)(OCC)OCC)(OCC)OCC
Specifica
Punti di ebollizione 119°C
Materiale o nome chimico 1,2-Bis(triethoxysilyl)ethane
Quantità 25 mL
Punto d'infiammabilità 113°C (235°F)
Indice di rifrazione 1.411
Densità 0.958
Formula lineare [-CH2Si(OC2H5)3]2
Informazioni di solubilità Soluble in alcohol,aromatic and aliphatic hydrocarbons. Hydrolyzes with water.
Peso formulazione 354.59
Percent Purity 95%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,2-Bis(triethoxysilyl)ethane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H372-Provoca danni agli organi.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,2-Bis(triethoxysilyl)ethane