Learn More
1-(2-Bromoethoxy)-3-nitrobenzene, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10045982 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10045982 5 g Bottiglia in vetro 5g
10651885 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10045982 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 385260050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Add to basket
Chemical Identifiers
CAS 13831-59-9
Formula molecolare C8H8BrNO3
Molecular Weight (g/mol) 246.06
Numero MDL MFCD07783648
InChI Key QBUSKXLDUNPEMZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-2-bromoethoxy-3-nitrobenzene, benzene,1-2-bromoethoxy-3-nitro, 2-bromoethyl 3-nitrophenyl ether, acmc-209chl, 2-bromo-3'-nitrophenetole, 2-3-nitrophenoxy ethyl bromide, 3-2-bromoethoxy-1-nitrobenzene
PubChem CID 269626
IUPAC Name 1-(2-bromoethoxy)-3-nitrobenzene
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=CC(OCCBr)=C1
Specifications
Materiale o nome chimico 1-(2-Bromoethoxy)-3-nitrobenzene
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 39°C
Colore Brown or Green-Yellow
Punti di ebollizione 140°C to 145°C (2.0 mmHg)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare NO2C6H4OCH2CH2Br
Indice di rifrazione 1.5830 to 1.585
Quantità 5 g
Peso formulazione 246.06
Percent Purity 97%
Forma fisica Low Melting Solid
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 1-(2-Bromoethoxy)-3-nitrobenzene
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Precautionary Statement
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.