Learn More
1-(2-Bromoethyl)-4-ethyl-1,4-dihydro-5H-tetrazol-5-one, 95%
Codice prodotto. 15447667
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15447667 5 g 5g
15437667 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15447667 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H36528.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-09-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 84501-67-7 | C5H9BrN4O | 221.058 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 84501-67-7
Formula molecolare C5H9BrN4O
Molecular Weight (g/mol) 221.058
Numero MDL MFCD16251259
InChI Key KQKSCWCKLKLXJS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-2-bromoethyl-4-ethyl-1,4-dihydro-5h-tetrazol-5-one, 1-2-bromoethyl-4-ethyltetrazol-5-one, 1-2-bromoethyl-4-ethyl-tetrazol-5-one, 1-2-bromoethyl-4-ethyl-1,2,3,4-tetrazol-5-one, 2-4-ethyl-4,5-dihydro-5-oxo-1h-tetrazol-1-yl ethyl bromide
PubChem CID 3019915
IUPAC Name 1-(2-bromoethyl)-4-ethyltetrazol-5-one
SMILES CCN1C(=O)N(N=N1)CCBr
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(2-Bromoethyl)-4-ethyl-1,4-dihydro-5H-tetrazol-5-one
Colore Colorless
Densità 1.777 g/mL
Punti di ebollizione 223°C
Punto d'infiammabilità 89°C (192°F)
Indice di rifrazione 1.507
Quantità 5 g
Peso formulazione 221.06
Percent Purity 95%
Forma fisica Liquid