Learn More
1-(2-Bromophenyl)-1H-pyrazole, ≥97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10451313
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10451313 1 g 1g
10406984 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10451313 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC24410DA
Identificatori chimici
CAS 87488-84-4
Formula molecolare C9H7BrN2
Molecular Weight (g/mol) 223.07
Numero MDL MFCD06659065
InChI Key QNDJHGODPWAKAO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-2-bromophenyl-1h-pyrazole, 1-2-bromophenyl pyrazole, 1-2-bromo-phenyl-1h-pyrazole, 2-bromophenyl pyrazole, acmc-209qo1, 1h-pyrazole,1-2-bromophenyl, 1h-pyrazole, 1-2-bromophenyl
PubChem CID 2795433
IUPAC Name 1-(2-bromophenyl)-1H-pyrazole
SMILES BrC1=CC=CC=C1N1C=CC=N1
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(2-Bromophenyl)-1H-pyrazole
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 223.07
Percent Purity 97%