Learn More
1-(2-Bromophenyl)piperazine, TRC
Codice prodotto. 30347286
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30347286 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30347286 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB80270510MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(2-Bromophenyl)piperazine
CAS 1011-13-8
Formula molecolare C10 H13 Br N2
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C10H13BrN2/c11-9-3-1-2-4-10(9)13-7-5-12-6-8-13/h1-4,12H,5-8H2
SMILES Brc1ccccc1N2CCNCC2
IUPAC Name 1-(2-bromophenyl)piperazine
Molecular Weight (g/mol) 241.128
Peso formulazione 240.026