missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-(2-Bromophenyl)piperazine, TRC

Codice prodotto. 30347576
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30347576 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30347576 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB802705100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Materiale o nome chimico 1-(2-Bromophenyl)piperazine
CAS 1011-13-8
Formula molecolare C10 H13 Br N2
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C10H13BrN2/c11-9-3-1-2-4-10(9)13-7-5-12-6-8-13/h1-4,12H,5-8H2
SMILES Brc1ccccc1N2CCNCC2
IUPAC Name 1-(2-bromophenyl)piperazine
Molecular Weight (g/mol) 241.128
Peso formulazione 240.026
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.