Learn More
1-[2-Chloro-4-(4-chlorophenyl)butyl]-1H-imidazole (>85%), TRC
Codice prodotto. 30354407
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30354407 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30354407 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC378065250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-[2-Chloro-4-(4-chlorophenyl)butyl]-1H-imidazole
CAS 67085-12-5
Formula molecolare C13H14Cl2N2
Quantità 250 mg
Sinonimo Butoconazole Impurity 3
InChI Formula InChI=1S/C13H14Cl2N2/c14-12-4-1-11(2-5-12)3-6-13(15)9-17-8-7-16-10-17/h1-2,4-5,7-8,10,13H,3,6,9H2
SMILES ClC(CCc1ccc(Cl)cc1)Cn2ccnc2
IUPAC Name 1-[2-chloro-4-(4-chlorophenyl)butyl]imidazole
Molecular Weight (g/mol) 269.17
Peso formulazione 268.0534