Learn More
1-(2-Chloro-4-nitrophenyl)azepane, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15499728
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15499728 250 mg 250mg
15479728 1 g 1g
15489728 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15499728 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H63180.MD
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1260897-00-4
Formula molecolare C12H15ClN2O2
Molecular Weight (g/mol) 254.714
InChI Key YQJCKUFYSNESGZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-2-chloro-4-nitrophenyl azepane
PubChem CID 100913297
IUPAC Name 1-(2-chloro-4-nitrophenyl)azepane
SMILES C1CCCN(CC1)C2=C(C=C(C=C2)[N+](=O)[O-])Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(2-Chloro-4-nitrophenyl)azepane
Quantità 250 mg
Numero UN UN3259
Peso formulazione 254.71
Percent Purity 95%
Forma fisica Solid