Learn More
1-(2-Chloroethyl)-4-methoxybenzene, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10757772 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
100 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
5mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10757772 5 mL Bottiglia in vetro 5mL
10254830 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10757772 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 123110050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 18217-00-0 | Molecular Formula: C9H11ClO | Molecular Weight: 170.64 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 18217-00-0
Formula molecolare C9H11ClO
Molecular Weight (g/mol) 170.64
Numero MDL MFCD00044718
InChI Key PMIAMRAWHYEPNH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-2-chloroethyl-4-methoxybenzene, 4-2-chloroethyl anisole, 4-2-chloroethyl phenyl methyl ether, benzene, 1-2-chloroethyl-4-methoxy, p-2-chloro ethyl anisole, 2-4-methoxyphenyl-ethylchloride, 4-methoxyphenethyl chloride, acmc-1c78x, 4-methoxyphenylethyl chloride, 2-4-methoxyphenyl ethylchloride
PubChem CID 87513
IUPAC Name 1-(2-chloroethyl)-4-methoxybenzene
SMILES COC1=CC=C(CCCl)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(2-Chloroethyl)-4-methoxybenzene
Nota nome 97%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.1300g/mL
Punti di ebollizione 125°C to 128°C (13.0 mbar)
Punto d'infiammabilità 122°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3OC6H4(CH2)2Cl
Indice di rifrazione 1.5360 to 1.538
Quantità 5 mL
Gravità specifica 1.13
Informazioni di solubilità Solubility in water: 130mg/l (20°C). Other solubilities: soluble in methanol,ethanol,2-propanol,,n,n-dimethylformamide,acetone and dichloromethane
Peso formulazione 170.64
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-(2-Chloroethyl)-4-methoxybenzene
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico