Learn More
1-(2-Chlorophenyl)-3-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]urea, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15488906
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Unit Size:
1g
250mg
5g
Product Code. 15488906
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H64418.MD
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
View alternative products
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 406930-04-9
Formula molecolare C14H10ClF3N2O2
Molecular Weight (g/mol) 330.691
Numero MDL MFCD02632826
InChI Key IBVFZYNARZAJSE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-2-chlorophenyl-3-4-trifluoromethoxy phenyl urea, 3-2-chlorophenyl-1-4-trifluoromethoxy phenyl urea, 1-2-chlorophenyl-3-4-trifluoromethoxyphenyl urea
PubChem CID 951288
IUPAC Name 1-(2-chlorophenyl)-3-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]urea
SMILES C1=CC=C(C(=C1)NC(=O)NC2=CC=C(C=C2)OC(F)(F)F)Cl
Specifications
Materiale o nome chimico 1-(2-Chlorophenyl)-3-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]urea
Colore White
Quantità 250 mg
Peso formulazione 330.69
Percent Purity 97%
Forma fisica Solid