Learn More
1-[(2-Chlorophenyl)diphenylmethyl]-1H-pyrazole, Mikromol™
Codice prodotto. 30051745
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30051745 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30051745 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0015.090025
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1-[(2-Chlorophenyl)diphenylmethyl]-1H-pyrazole
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-[(2-Chlorophenyl)diphenylmethyl]-1H-pyrazole
CAS 289905-88-0
Nomi componenti o analita 1-[(2-Chlorophenyl)diphenylmethyl]-1H-pyrazole
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C22 H17 Cl N2
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo 1-[(2-Chlorophenyl)diphenylmethyl]-1H-pyrazole
InChI Formula InChI=1S/C22H17ClN2/c23-21-15-8-7-14-20(21)22(25-17-9-16-24-25,18-10-3-1-4-11-18)19-12-5-2-6-13-19/h1-17H
SMILES Clc1ccccc1C(c2ccccc2)(c3ccccc3)n4cccn4
IUPAC Name 1-[(2-chlorophenyl)-diphenylmethyl]pyrazole
Molecular Weight (g/mol) 344.84
Quantità 25 mg
Peso formulazione 344.108 g/mol