Learn More
1-(2-Chlorophenyl)hydrazine Hyrochloride, TRC
Codice prodotto. 30366125
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
Dimensione della confezione:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30366125 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30366125 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC375526100G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(2-Chlorophenyl)hydrazine Hyrochloride
CAS 41052-75-9
Formula molecolare C6H7N2Cl . (HCl)
Quantità 100 g
Sinonimo (2-Chlorophenyl)hydrazine Hyrochloride, (o-Chlorophenyl)hydrazine Hydrochloride, 1-(2-Chlorophenyl)hydrazine Hydrochloride, N-(2-Chlorophenyl)hydrazine Hydrochloride
InChI Formula InChI=1S/C6H7ClN2.ClH/c7-5-3-1-2-4-6(5)9-8;/h1-4,9H,8H2;1H
SMILES Cl.NNc1ccccc1Cl
IUPAC Name (2-chlorophenyl)hydrazine;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 179.04
Peso formulazione 178.0065