Learn More
1-(2-Chlorophenyl)piperazine Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30362243
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30362243 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30362243 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC350685500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico ortho-Chlorophenylpiperazine Hydrochloride
CAS 41202-32-8
Formula molecolare C10 H13 Cl N2 . Cl H
Quantità 500 mg
Sinonimo ortho-Chlorophenylpiperazine Hydrochloride, oCPP HCl
InChI Formula InChI=1S/C10H13ClN2.ClH/c11-9-3-1-2-4-10(9)13-7-5-12-6-8-13;/h1-4,12H,5-8H2;1H
SMILES Cl.Clc1ccccc1N2CCNCC2
IUPAC Name 1-(2-chlorophenyl)piperazine;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 233.14
Peso formulazione 232.0534