Learn More
1-(2-Chlorophenyl)piperazine Hydrochloride, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | ortho-Chlorophenylpiperazine Hydrochloride |
| CAS | 41202-32-8 |
| Formula molecolare | C10 H13 Cl N2 . Cl H |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | ortho-Chlorophenylpiperazine Hydrochloride, oCPP HCl |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H13ClN2.ClH/c11-9-3-1-2-4-10(9)13-7-5-12-6-8-13;/h1-4,12H,5-8H2;1H |
| SMILES | Cl.Clc1ccccc1N2CCNCC2 |
| IUPAC Name | 1-(2-chlorophenyl)piperazine;hydrochloride |
| Molecular Weight (g/mol) | 233.14 |
| Peso formulazione | 232.0534 |