Learn More
1-(2-Chlorophenyl)propan-1-one, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1-(2-Chlorophenyl)propan-1-one |
| CAS | 6323-18-8 |
| Formula molecolare | C9H9OCl |
| Quantità | 50 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H9ClO/c1-2-9(11)7-5-3-4-6-8(7)10/h3-6H,2H2,1H3 |
| SMILES | CCC(=O)c1ccccc1Cl |
| IUPAC Name | 1-(2-chlorophenyl)propan-1-one |
| Molecular Weight (g/mol) | 168.62 |
| Peso formulazione | 168.0342 |