Learn More
1-(2-Chloropyridin-4-yl)ethanone, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10438803
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10438803 5 g Amber Glass Bottle 5g
10031984 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10438803 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC53628DE
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 23794-15-2
Formula molecolare C7H6ClNO
Molecular Weight (g/mol) 155.581
Numero MDL MFCD07699406
InChI Key ZJCGPQZERFBGSM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-2-chloropyridin-4-yl ethanone, 2-chloro-4-acetylpyridine, 4-acetyl-2-chloropyridine, 1-2-chloropyridine-4-yl ethanone, 1-2-chloropyridin-4-yl ethan-1-one, 1-2-chloro-pyridin-4-yl-ethanone, 1-2-chloro-4-pyridinyl-1-ethanone, ethanone, 1-2-chloro-4-pyridinyl, 1-2-chloro-4-pyridyl ethanone, 1-2-chloro-4-pyridinyl ethanone
PubChem CID 13145255
IUPAC Name 1-(2-chloropyridin-4-yl)ethanone
SMILES CC(=O)C1=CC(=NC=C1)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(2-Chloropyridin-4-yl)ethanone
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 5 g
Peso formulazione 155.58
Percent Purity 97%