Learn More
1,2-Cyclohexanedicarboxylic anhydride, cis + trans, 97%
Codice prodotto. 11394376
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11394376 100 g 100g
11304386 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11394376 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L20001.22
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 85-42-7 | C8H10O3 | 154.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 85-42-7
Formula molecolare C8H10O3
Molecular Weight (g/mol) 154.17
Numero MDL MFCD00064863,MFCD00674195
InChI Key MUTGBJKUEZFXGO-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo hexahydrophthalic anhydride, hexahydroisobenzofuran-1,3-dione, hhpa, 1,2-cyclohexanedicarboxylic anhydride, lekutherm hardener h, hexahydrophthalic acid anhydride, 1,3-isobenzofurandione, hexahydro, araldite ht 907, cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride, 1,2-cyclohexanedicarboxylic acid anhydride
PubChem CID 85689
ChEBI CHEBI:103210
IUPAC Name 3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-2-benzofuran-1,3-dione
SMILES O=C1OC(=O)C2CCCCC12
Specifica
Materiale o nome chimico 1,2-Cyclohexanedicarboxylic anhydride
Nota nome Cis + Trans
Punto di fusione 32°C to 34°C
Punti di ebollizione 158°C (17 mmHg)
Punto d'infiammabilità 275°C (527°F)
Quantità 100 g
Beilstein 83213
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 154.17
Percent Purity 97%