Learn More
1,2-Cyclohexanediol, 98%, mixture of cis and trans
Codice prodotto. 10743641 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 10743641
Marca: Thermo Scientific Acros 111130250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 931-17-9 | C6H12O2 | 116.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 931-17-9
Formula molecolare C6H12O2
Molecular Weight (g/mol) 116.16
Numero MDL MFCD00003861
InChI Key PFURGBBHAOXLIO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,2-cyclohexanediol, 2-hydroxycyclohexanol, pyrocatechitol, 1,2-dihydroxycyclohexane, brenzkatechin, 1,2-benzenediol, hexahydro, brenzkatechin german, 1,2-trans-cyclohexanediol, trans-1,2-dihydroxycyclohexane, 1,2-cyclohexanediol, mixture of cis and trans
PubChem CID 13601
ChEBI CHEBI:24567
IUPAC Name cyclohexane-1,2-diol
SMILES C1CCC(C(C1)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 2-Cyclohexanediol
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 73°C to 77°C
Colore White
Punti di ebollizione 118°C to 120°C (10.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare C6H10(OH)2
Quantità 25 g
Beilstein 06, 740
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble
Peso formulazione 116.16
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder