Learn More
1-(2-Deoxy-beta-D-erythro-pentofuranosyl)-5-methylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione (Thymidine), Mikromol™
Codice prodotto. 17968544
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17968544 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17968544 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0534.030025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1-(2-Deoxy-beta-D-erythro-pentofuranosyl)-5-methylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione (Thymidine)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Thymidin
CAS 50-89-5
Nomi componenti o analita Thymidin
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C10 H14 N2 O5
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo Stavudine Imp. C (EP), Zidovudine USP Related Compound D, Zidovudine USP RC D, Thymidine, 1-(2-Deoxy-beta-D-erythro-pentofuranosyl)-5-methylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, Zidovudine Imp. E (Pharmeuropa), 1-(2-Deoxy-beta-D-erythro-pentofuranosyl)-5-methyl-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione, 2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione, 1-(2-deoxy-beta-D-erythro-pentofuranosyl)-5-methyl-, 2'-Deoxythymidine, 5-Methyl-2'-deoxyuridine, 5-Methyldeoxyuridine, DThyd, Deoxyribothymidine, Deoxythymidine, NSC 21548, Thymidin, Thymine 2-desoxyriboside, Thymine deoxyriboside, Uridine, 2'-deoxy-5-methyl-, dT, beta-D-Ribofuranoside, thymine-1 2-deoxy-, Thymidine, Zidovudine Related Compound D, Stavudine Impurity C, Zidovudine Impurity E
InChI Formula InChI=1S/C10H14N2O5/c1-5-3-12(10(16)11-9(5)15)8-2-6(14)7(4-13)17-8/h3,6-8,13-14H,2,4H2,1H3,(H,11,15,16)/t6-,7+,8+/m0/s1
SMILES CC1=CN([C@H]2C[C@H](O)[C@@H](CO)O2)C(=O)NC1=O
IUPAC Name 1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-5-methylpyrimidine-2,4-dione
Molecular Weight (g/mol) 242.23
Quantità 25 mg
Peso formulazione 242.0903 g/mol