Learn More
1,2-Di(2-Aminoethoxy)Ethane-N,N,N,N-Tetraacetic Acid, 98+%, Fisher Chemical
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
:
25 g, recipiente per polveri in plastica
Descrizione
25g, Plastic powder jar
Specifica
Specifica
| CAS | 67-42-5 |
| Punto di fusione | 240°C |
| Colore | White |
| Imballaggio | Plastic powder jar |
| Formula molecolare | C14H24N2O10 |
| Numero MDL | 4291 |
| Quantità | 25 g |
| Peso formulazione | 380.34g/mol |
| Forma fisica | Powder |