Learn More
1,2-Di(p-tolyl)ethane, 98%
Codice prodotto. 11312766
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11312766 1 g 1g
11322766 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11312766 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L08876.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 538-39-6 | C16H18 | 210.32 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 538-39-6
Formula molecolare C16H18
Molecular Weight (g/mol) 210.32
Numero MDL MFCD00026025
InChI Key XCCQFUHBIRHLQT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,2-di p-tolyl ethane, 4,4'-dimethylbibenzyl, 1,2-di-p-tolylethane, unii-ua2zyh96ih, bibenzyl, 4,4'-dimethyl, 1-methyl-4-2-4-methylphenyl ethyl benzene, ua2zyh96ih, 1,2-bis 4-methylphenyl ethane, benzene, 1,1'-1,2-ethanediyl bis 4-methyl
PubChem CID 10854
IUPAC Name 1-methyl-4-[2-(4-methylphenyl)ethyl]benzene
SMILES CC1=CC=C(C=C1)CCC2=CC=C(C=C2)C
Specifica
Materiale o nome chimico 1,2-Di(p-tolyl)ethane
Punto di fusione 80°C to 82°C
Punti di ebollizione 296°C to 298°C (730 mmHg)
Quantità 1 g
Beilstein 1909630
Indice di Merck 14,3380
Peso formulazione 210.32
Percent Purity 98%