Learn More
1,2-Diacetin (~90%), TRC
Codice prodotto. 30132776
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30132776 250 mg 250mg
17910095 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30132776 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD304605250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 102-62-5
Formula molecolare C7H12O5
Molecular Weight (g/mol) 176.17
Sinonimo (Hydroxymethyl)ethylene Acetate, 1,2-Diacetylglycerol, 2,3-Diacetin, 2,3-Diacetoxypropan-1-ol, Glycerol 1,2-Diacetate, NSC 2348
IUPAC Name (2-acetyloxy-3-hydroxypropyl) acetate
SMILES OCC(OC(C)=O)COC(C)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 1,2-Diacetin
Quantità 250 mg
InChI Formula InChI=1S/C7H12O5/c1-5(9)11-4-7(3-8)12-6(2)10/h7-8H,3-4H2,1-2H3
Peso formulazione 176.0685