Learn More
1,2-Diaminocyclohexane, 99%, mixture of cis and trans
Codice prodotto. 10774461 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10774461 1 kg Bottiglia in vetro 1kg
10478690 250 g Bottiglia in vetro 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10774461 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 158100010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-10-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 694-83-7 | C6H14N2 | 114.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 694-83-7
Formula molecolare C6H14N2
Molecular Weight (g/mol) 114.19
Numero MDL MFCD00001491
InChI Key SSJXIUAHEKJCMH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,2-cyclohexanediamine, 1,2-diaminocyclohexane, 1,2-cylohexanediamine, cyclohex-1,2-ylenediamine, 1r,2r---1,2-diamino cyclohexane, dsstox_cid_7301, dsstox_rid_78396, dsstox_gsid_27301, +/--trans-1,2-diaminocyclohexane, cis-1,2-cyclohexandiamine
PubChem CID 4610
IUPAC Name cyclohexane-1,2-diamine
SMILES C1CCC(C(C1)N)N
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 2-Diaminocyclohexane
Nota nome tech., 90%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 2.0°C to 15.0°C
Densità 0.9300g/mL
Punti di ebollizione 188.0°C to 192.0°C
Punto d'infiammabilità 75°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H10(NH2)2
Indice di rifrazione 1.4860 to 1.4920
Quantità 1 kg
Beilstein 13, 1
Gravità specifica 0.93
Informazioni di solubilità Solubility in water: miscible.
Viscosità 7.2 mPa.s (21°C)
Peso formulazione 114.19
Percent Purity 99%
Grado Caratteristiche
Forma fisica Liquid