Learn More
1,2-Diaminocyclohexane, mixture of isomers, 99%
Codice prodotto. 11480518
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1000 g
Dimensione della confezione:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11480518 250 g 250g
11470518 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11480518 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B24657.30
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 694-83-7 | C6H14N2 | 114.192 g/mol
1,2-Diaminocyclohexane was used in the synthesis of chiral ruthenium(IV)-oxo complexes & bicyclic pyrazine derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
1,2-Diaminocyclohexane was used in the synthesis of chiral ruthenium(IV)-oxo complexes & bicyclic pyrazine derivatives.
Solubility
Fully miscible in water.
Notes
Store in a cool, dry place in tightly closed container. Incompatible with oxidizing agents, air, carbon dioxide.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 694-83-7
Formula molecolare C6H14N2
Molecular Weight (g/mol) 114.192
Numero MDL MFCD00001491
InChI Key SSJXIUAHEKJCMH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,2-cyclohexanediamine, 1,2-diaminocyclohexane, 1,2-cylohexanediamine, cyclohex-1,2-ylenediamine, 1r,2r---1,2-diamino cyclohexane, dsstox_cid_7301, dsstox_rid_78396, dsstox_gsid_27301, +/--trans-1,2-diaminocyclohexane, cis-1,2-cyclohexandiamine
PubChem CID 4610
IUPAC Name cyclohexane-1,2-diamine
SMILES C1CCC(C(C1)N)N
Specifica
Materiale o nome chimico 1,2-Diaminocyclohexane
Nota nome mixture of isomers
Densità 0.94
pH 12
Punti di ebollizione 191°C
Punto d'infiammabilità 75°C (167°F)
Odore Amine-like
Indice di rifrazione 1.487
Quantità 250 g
Numero UN UN2735
Beilstein 506142
Sensibilità Air Sensitive
Informazioni di solubilità Fully miscible in water.
Peso formulazione 114.19
Percent Purity 99%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,2-Diaminocyclohexane, mixture of isomers
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,2-Cyclohexanediamine