Learn More
1,2-Diaminoethane, Anhydrous, SLR, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10634722 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
:
2.5L, Plastic Coated Glass bottle
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
10634722 2.5L, Plastic Coated Glass bottle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10634722 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore D/0370/PB17
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
CAS 107-15-3
Punto di fusione 11°C
Colore Colorless
pH 12.2
Punti di ebollizione 117°C
Imballaggio Plastic Coated Glass bottle
Formula molecolare C2H8N2
Numero MDL 8204
Quantità 2.5 L
Peso formulazione 60.1g/mol
Forma fisica Liquid