Learn More
1,2-Diaminopropane, 99%
Codice prodotto. 11915191 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 mL
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
250mL
Codice prodotto. 11915191
Marca: Thermo Scientific Acros undefined
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 78-90-0 | C3H10N2 | 74.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 78-90-0
Formula molecolare C3H10N2
Molecular Weight (g/mol) 74.13
Numero MDL MFCD00008089
InChI Key AOHJOMMDDJHIJH-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo 1,2-diaminopropane, propylenediamine, 1,2-propanediamine, propylene diamine, 2,3-diaminopropane, 1,2-propylenediamine, 1,2 diaminopropane, ccris 4863, 1-methylethylenediamine, 2-aminopropylamine
PubChem CID 6567
ChEBI CHEBI:30630
IUPAC Name propane-1,2-diamine
SMILES CC(N)CN
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 2-Diaminopropane
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -37.0°C
Densità 0.8700g/mL
Punti di ebollizione 119.0°C to 120.0°C
Punto d'infiammabilità 33°C
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3CH(NH2)CH2NH2
Indice di rifrazione 1.4450 to 1.4470
Quantità 2.5 L
Beilstein 04,257
Indice di Merck 15,7965
Gravità specifica 0.87
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: insoluble in ether, soluble in acetone, benzene, chloroform and, ethanol
Peso formulazione 74.13
Percent Purity 99%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,2-Diaminopropane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.