Learn More
1,2-Dibromo-1,2-diphenylethane, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10245050 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10245050 5 g Bottiglia in vetro 5g
10055733 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10245050 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 147950050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5789-30-0
Formula molecolare C14H12Br2
Molecular Weight (g/mol) 340.05
Numero MDL MFCD00000137
InChI Key GKESIQQTGWVOLH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,2-dibromo-1,2-diphenylethane, stilbene dibromide, 1,2-dibromo-2-phenylethyl benzene, benzene, 1,1'-1,2-dibromo-1,2-ethanediyl bis, meso-dibromostilbene, benzene, 1,1'-1,2-dibromo-1,2-ethanediyl bis-, r*,s*, alpha,alpha-dibromobibenzyl, bibenzyl,, a,, a'-dibromo, bibenzyl, alpha,alpha'-dibromo, acmc-1ao3z
PubChem CID 93010
IUPAC Name (1,2-dibromo-2-phenylethyl)benzene
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C(C2=CC=CC=C2)Br)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 2-Dibromo-1, 2-diphenylethane
CAS min. % 95.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 235°C to 241°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H5CH(Br)CH(Br)C6H5
Quantità 5 g
Beilstein 05, 602
Peso formulazione 340.05
Percent Purity 96%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,2-Dibromo-1,2-diphenylethane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1C
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.