Learn More
1,2-Dibromo-3,4,5,6-tetramethylbenzene, 98%
Codice prodotto. 15446387
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15446387 5 g 5g
15436387 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15446387 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H33558.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 36321-73-0 | C10H12Br2 | 292.014 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 36321-73-0
Formula molecolare C10H12Br2
Molecular Weight (g/mol) 292.014
Numero MDL MFCD00154987
InChI Key VEZJOZSIGSNYEB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzene,1,2-dibromo-3,4,5,6-tetramethyl, pubchem21478, benzene, 1,2-dibromo-3,4,5,6-tetramethyl, 1,2-bis bromanyl-3,4,5,6-tetramethyl-benzene
PubChem CID 2752606
IUPAC Name 1,2-dibromo-3,4,5,6-tetramethylbenzene
SMILES CC1=C(C(=C(C(=C1C)Br)Br)C)C
Specifica
Materiale o nome chimico 1,2-Dibromo-3,4,5,6-tetramethylbenzene
Quantità 5 g
Peso formulazione 292.01
Percent Purity 98%