Learn More
1,2-Dibromo-3-chloropropane, TRC
Codice prodotto. 30137491
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
2.5 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
2.50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30137491 1 g 1g
30132905 5 g 5g
30005702 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30137491 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4246681G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 96-12-8
Formula molecolare C3 H5 Br2 Cl
Molecular Weight (g/mol) 236.33
Sinonimo 1,2-Dibromo-3-chloropropane, 1-Chloro-2,3-dibromopropane, 3-Chloro-1,2-dibromopropane, DBCP, Dibromochloropropane, Fumazone, NSC 1512, Nemafume, Nemagon, Nemagon 20, Nemagon 20G, Nemagon 90, Nemagon Soil Fumigant, Nemapaz, Nemazon, OS 1897
IUPAC Name 1,2-dibromo-3-chloropropane
SMILES ClCC(Br)CBr
Specifica
Materiale o nome chimico 1,2-Dibromo-3-chloropropane
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C3H5Br2Cl/c4-1-3(5)2-6/h3H,1-2H2
Peso formulazione 233.8447