Learn More
1,2-Dibromo-4-(1,2-dibromoethyl)cyclohexane, TRC
Codice prodotto. 30137905
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30137905 10 g 10g
30137393 1 g 1g
30004601 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30137905 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD42533010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-10-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3322-93-8
Formula molecolare C8 H12 Br4
Molecular Weight (g/mol) 427.8
Sinonimo 1,2-Dibromo-4-(1,2-dibromoethyl)cyclohexane, 1-(1,2-Dibromoethyl)-3,4-dibromocyclohexane, 4-(1,2-Dibromoethyl)-1,2-dibromocyclohexane, Citex BCL 462, Saytex BCL 462
IUPAC Name 1,2-dibromo-4-(1,2-dibromoethyl)cyclohexane
SMILES BrCC(Br)C1CCC(Br)C(Br)C1
Specifica
Materiale o nome chimico 1,2-Dibromo-4-(1,2-dibromoethyl)cyclohexane
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/C8H12Br4/c9-4-8(12)5-1-2-6(10)7(11)3-5/h5-8H,1-4H2
Peso formulazione 423.7673