Learn More
1,2-Dibromo-4,5-dimethylbenzene, TRC
Codice prodotto. 30380762
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30380762 5 g 5g
30383701 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30380762 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4252805G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 13-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 24932-48-7
Formula molecolare C8 H8 Br2
Molecular Weight (g/mol) 263.96
Sinonimo 4,5-Dibromo-1,2-xylene, 4,5-Dibromo-o-xylene
IUPAC Name 1,2-dibromo-4,5-dimethyl-benzene
SMILES Cc1cc(Br)c(Br)cc1C
Specifikationer
Materiale o nome chimico 1,2-Dibromo-4,5-dimethylbenzene
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C8H8Br2/c1-5-3-7(9)8(10)4-6(5)2/h3-4H,1-2H3
Peso formulazione 261.8993
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.