Learn More
1,2-Dibromo-5-chloro-3-fluorobenzene, 98%
Codice prodotto. 11444107
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11444107 5 g 5g
11454107 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11444107 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A19536.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 31-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 208186-78-1 | C6H2Br2ClF | 288.34 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 208186-78-1
Formula molecolare C6H2Br2ClF
Molecular Weight (g/mol) 288.34
Numero MDL MFCD00143441
InChI Key XLDRDGJJGGYJCO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-chloro-2,3-dibromo-1-fluorobenzene, 1-chloro-3,4-dibromo-5-fluorobenzene, 5-chloro-2,3-dibromofluorobenzene, 5-chloro-1,2-dibromo-3-fluorobenzene, 1,2-dibromo-5-chloro-3-fluoro-benzene, acmc-1cpco, benzene,1,2-dibromo-5-chloro-3-fluoro, 3,4-dibromo-5-fluorochlorobenzene, 3-fluoro-5-chloro-1,2-phenylene dibromide, 1,2-bis bromanyl-5-chloranyl-3-fluoranyl-benzene
PubChem CID 2724907
IUPAC Name 1,2-dibromo-5-chloro-3-fluorobenzene
SMILES FC1=CC(Cl)=CC(Br)=C1Br
Specifica
Materiale o nome chimico 1,2-Dibromo-5-chloro-3-fluorobenzene
Punto di fusione 37°C to 39°C
Quantità 5 g
Peso formulazione 288.35
Percent Purity 98%