Learn More
1,2-Dibromobenzene, 98%
Codice prodotto. 10489232 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
25mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10489232 25 mL Bottiglia in vetro 25mL
15780859 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10489232 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 348930250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 583-53-9 | C6H4Br2 | 235.91 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 583-53-9
Formula molecolare C6H4Br2
Molecular Weight (g/mol) 235.91
Numero MDL MFCD00000057
InChI Key WQONPSCCEXUXTQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo o-dibromobenzene, dibromobenzene, benzene, 1,2-dibromo, ortho-dibromobenzene, benzene, o-dibromo, benzene, dibromo, unii-52k9w7u6eh, dibromobenzene mixed isomers, 1,2 dibromobenzene, 1,6-dibromobenzene
PubChem CID 11414
ChEBI CHEBI:37152
IUPAC Name 1,2-dibromobenzene
SMILES C1=CC=C(C(=C1)Br)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 2-Dibromobenzene
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 4.0°C to 6.0°C
Colore Colorless to Yellow or Pink
Densità 1.9560g/mL
Punti di ebollizione 224.0°C
Punto d'infiammabilità 91°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H4Br2
Indice di rifrazione 1.6100 to 1.6120
Quantità 25 mL
Beilstein 05, 210
Gravità specifica 1.956
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with alcohol,acetone,ether,benzene,ca,rbon tetrachloride,n-heptane
Peso formulazione 235.91
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,2-Dibromobenzene
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.