Learn More
1,2-Dibromobenzene, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1,2-Dibromobenzene |
| CAS | 583-53-9 |
| Formula molecolare | C6 H4 Br2 |
| Quantità | 50 g |
| Sinonimo | Benzene, o-dibromo- (8CI), 1,2-Dibromobenzene, NSC 60643, o-Dibromobenzene |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H4Br2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H |
| SMILES | Brc1ccccc1Br |
| IUPAC Name | 1,2-dibromobenzene |
| Molecular Weight (g/mol) | 235.9 |
| Peso formulazione | 233.868 |