Learn More
1,2-Dibromobenzene, TRC
Codice prodotto. 30386170
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30386170 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30386170 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD42429025G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1,2-Dibromobenzene
CAS 583-53-9
Formula molecolare C6 H4 Br2
Quantità 25 g
Sinonimo Benzene, o-dibromo- (8CI), 1,2-Dibromobenzene, NSC 60643, o-Dibromobenzene
InChI Formula InChI=1S/C6H4Br2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H
SMILES Brc1ccccc1Br
IUPAC Name 1,2-dibromobenzene
Molecular Weight (g/mol) 235.9
Peso formulazione 233.868