Learn More
1,2-Dibromoethane, 99%
Codice prodotto. 10695142 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mL
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic Bottle
Plastic Drum
Dimensione della confezione:
10L
1L
2.50L
25mL
500mL
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10695142 25 mL Bottiglia in vetro 25mL
10244520 500 mL Bottiglia in vetro 500mL
10346270 1 L Bottiglia in vetro 1L
11974481 2.5 L Plastic Bottle 2.50L
15199153 10 L Plastic Drum 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10695142 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 112790250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 106-93-4 | C2H4Br2 | 187.86 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 106-93-4
Formula molecolare C2H4Br2
Molecular Weight (g/mol) 187.86
InChI Key PAAZPARNPHGIKF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethylene dibromide, ethylene bromide, sym-dibromoethane, ethane, 1,2-dibromo, alpha,beta-dibromoethane, bromuro di etile, 1,2-dibromaethan, 1,2-dibroomethaan, 1,2-ethylene dibromide, aadibroom
PubChem CID 7839
ChEBI CHEBI:28534
IUPAC Name 1,2-dibromoethane
SMILES C(CBr)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 1,2-Dibromoethane
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 9.0°C to 10.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 2.1730g/mL
Punti di ebollizione 131.0°C to 132.0°C
Punto d'infiammabilità >104°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare BrCH2CH2Br
Indice di rifrazione 1.5375 to 1.5395
Quantità 25 mL
Beilstein 01,9
Fieser 01,374; 04,126; 05,187; 12,570
Indice di Merck 15,385
Gravità specifica 2.173
Informazioni di solubilità Solubility in water: 4g/L (20°C). Other solubilities: miscible with most organic solvents
Peso formulazione 187.86
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,2-Dibromoethane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Tossicità acuta Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P361-Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati.