Learn More
(1,2-Dibromoethyl)benzene, 97%
Codice prodotto. 10267220 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10267220 500 g Plastic bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10267220 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 299305000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 93-52-7 | C8H8Br2 | 263.95 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico (1, 2-Dibromoethyl)benzene
Nota nome 97%
CAS 93-52-7
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 68.0°C to 73.0°C
Colore Brown to Yellow
Densità 1.74g/mL
Punti di ebollizione 139.0°C to 141.0°C (15.0 mmHg)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Plastic bottle
Formula molecolare C8H8Br2
Numero MDL MFCD00000138
Quantità 500 g
Beilstein 05, 356
Sinonimo 1,2-dibromoethyl benzene, dowspray 9, 1,2-dibromo-1-phenylethane, 1,2-dibromo phenyl ethane, benzene, 1,2-dibromoethyl, 1,2-dibromo-2-phenylethane, vic-styrene dibromide, alpha,beta-dibromoethylbenzene, ccris 2090, .alpha.,.beta.-dibromoethylbenzene
InChI Key SHKKTLSDGJRCTR-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(CBr)Br
IUPAC Name 1,2-dibromoethylbenzene
Molecular Weight (g/mol) 263.95
PubChem CID 7145
Peso formulazione 263.95
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder