Learn More
1,2-Dibromohexafluoropropane, 95%
Codice prodotto. 11449260
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11449260 25 g 25g
11355059 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11449260 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A17103.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 661-95-0 | C3Br2F6 | 309.83 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 661-95-0
Formula molecolare C3Br2F6
Molecular Weight (g/mol) 309.83
Numero MDL MFCD00013568
InChI Key KTULQNFKNLFOHL-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo 1,2-dibromohexafluoropropane, propane, 1,2-dibromo-1,1,2,3,3,3-hexafluoro
PubChem CID 69579
IUPAC Name 1,2-dibromo-1,1,2,3,3,3-hexafluoropropane
SMILES FC(F)(F)C(F)(Br)C(F)(F)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 1,2-Dibromohexafluoropropane
Densità 2.169
Punti di ebollizione 71°C to 72°C
Quantità 25 g
Peso formulazione 309.84
Percent Purity 95%