Learn More
1,2-Dibromotetrafluorobenzene, 99%
Codice prodotto. 10115850 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10115850 1 g Bottiglia in vetro 1g
10076393 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10115850 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 311350010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 827-08-7 | C6Br2F4 | 307.88 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 827-08-7
Formula molecolare C6Br2F4
Molecular Weight (g/mol) 307.88
Numero MDL MFCD00039209
InChI Key IPLUWQPTPKNBRD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,2-dibromotetrafluorobenzene, 3,4,5,6-tetrafluoro-1,2-dibromobenzene, tetrafluoro-1,2-dibromobenzene, benzene, 1,2-dibromotetrafluoro, benzene, 1,2-dibromo-3,4,5,6-tetrafluoro, 1,2-dibromoperfluorobenzene, dtfb, pubchem2195, dibromotetrafluorobenzene, acmc-20ap6i
PubChem CID 70007
IUPAC Name 1,2-dibromo-3,4,5,6-tetrafluorobenzene
SMILES C1(=C(C(=C(C(=C1F)Br)Br)F)F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 2-Dibromotetrafluorobenzene
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Colore Colorless
Densità 2.2300g/mL
Punti di ebollizione 198.0°C
Punto d'infiammabilità 98°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare Br2C6F4
Indice di rifrazione 1.5150 to 1.5170
Quantità 1 g
Gravità specifica 2.23
Peso formulazione 307.88
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid