Learn More
1,2-Dichloro-4-iodobenzene, 98%
Codice prodotto. 11435493
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11435493 50 g 50g
11425493 10 g 10g
11445493 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11435493 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A13440.18
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 20555-91-3 | C6H3Cl2I | 272.894 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 20555-91-3
Formula molecolare C6H3Cl2I
Molecular Weight (g/mol) 272.894
Numero MDL MFCD00019014
InChI Key NADPFZNWCQIJJW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,4-dichloroiodobenzene, benzene, 1,2-dichloro-4-iodo, maybridge1_001437, pubchem3691, acmc-209fbv, 3,4-dichloro-iodobenzene, 1,2-dichloro-5-iodobenzene, 1-iodo-3,4-dichlorobenzene, 3,4-dichloro-1-iodobenzene, 4-iodo-1,2-dichlorobenzene
PubChem CID 88591
IUPAC Name 1,2-dichloro-4-iodobenzene
SMILES C1=CC(=C(C=C1I)Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 1,2-Dichloro-4-iodobenzene
Punto di fusione 29°C to 31°C
Punti di ebollizione 116°C to 118°C (12 mmHg)
Indice di rifrazione 1.648
Quantità 50 g
Beilstein 2245136
Sensibilità Light sensitive
Peso formulazione 272.9
Percent Purity 98%