Learn More
1,2-dichloro-4-iodobenzene, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10779383
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10779383 10 g 10g
10204624 25 g 25g
10456774 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10779383 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore BTB06155EA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 20555-91-3
Formula molecolare C6H3Cl2I
Molecular Weight (g/mol) 272.894
InChI Key NADPFZNWCQIJJW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,4-dichloroiodobenzene, benzene, 1,2-dichloro-4-iodo, maybridge1_001437, pubchem3691, acmc-209fbv, 3,4-dichloro-iodobenzene, 1,2-dichloro-5-iodobenzene, 1-iodo-3,4-dichlorobenzene, 3,4-dichloro-1-iodobenzene, 4-iodo-1,2-dichlorobenzene
PubChem CID 88591
IUPAC Name 1,2-dichloro-4-iodobenzene
SMILES C1=CC(=C(C=C1I)Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 2-Dichloro-4-iodobenzene
Intervallo percentuale saggio 97%
Formula lineare IC6H3Cl2
Quantità 10 g
Peso formulazione 272.9
Percent Purity 97%