Learn More
1,2-Dichloro-4-nitrobenzene, 99%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11443324
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1000 g
Dimensione della confezione:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11443324 250 g 250g
11433324 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11443324 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A10620.30
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 99-54-7
Formula molecolare C6H3Cl2NO2
Molecular Weight (g/mol) 192.00
Numero MDL MFCD00007207
InChI Key NTBYINQTYWZXLH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,4-dichloronitrobenzene, benzene, 1,2-dichloro-4-nitro, dcnb, 1-nitro-3,4-dichlorobenzene, 3,4-dichlornitrobenzen, unii-ijt74ji7fs, ccris 3097, 1,2-dichloro-4-nitro-benzene, 3,4-dichlornitrobenzen czech, 3,4-dichloronitrobenzen czech
PubChem CID 7443
IUPAC Name 1,2-dichloro-4-nitrobenzene
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C(Cl)C(Cl)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 1,2-Dichloro-4-nitrobenzene
Punto di fusione 39°C to 43°C
Punti di ebollizione 255°C to 256°C
Punto d'infiammabilità 123°C (253°F)
Quantità 250 g
Numero UN UN3077
Beilstein 1818163
Peso formulazione 192
Percent Purity 99%