Learn More
1,2-Dichloro-4-Nitrobenzene, TRC
Codice prodotto. 30378433
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30378433 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30378433 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4355351G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3,4-Dichloronitrobenzene
CAS 99-54-7
Formula molecolare C6 H3 Cl2 N O2
Quantità 1 g
Sinonimo 1,2-Dichloro-4-nitrobenzene, 1-Nitro-3,4-dichlorobenzene, 3,4-Dichloronitrobenzene, DCNB, NSC 6295, NSC 99806
InChI Formula InChI=1S/C6H3Cl2NO2/c7-5-2-1-4(9(10)11)3-6(5)8/h1-3H
SMILES [O-][N+](=O)c1ccc(Cl)c(Cl)c1
IUPAC Name 1,2-dichloro-4-nitrobenzene
Molecular Weight (g/mol) 192
Peso formulazione 190.9541