Learn More
1,2-Dichlorobenzene, 98+%, Extra Dry, AcroSeal™
Codice prodotto. 10412895 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
1 L
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
1L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10412895 100 mL AcroSeal™ Glass Bottle 100mL
10063443 1 L AcroSeal™ Glass Bottle 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10412895 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 396961000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 95-50-1 | C6H4Cl2 | 147 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 95-50-1
Formula molecolare C6H4Cl2
Molecular Weight (g/mol) 147
Numero MDL MFCD00000535
InChI Key RFFLAFLAYFXFSW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo o-dichlorobenzene, chloroben, o-dichlorbenzol, dilantin db, ortho-dichlorobenzene, 2-dichlorobenzene, o-dichlorobenzol, odcb, benzene, 1,2-dichloro, cloroben
PubChem CID 7239
ChEBI CHEBI:35290
IUPAC Name 1,2-dichlorobenzene
SMILES C1=CC=C(C(=C1)Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 1, 2-Dichlorobenzene
Nota nome Extra Dry
CAS min. % 98.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione -15.0°C
Colore Colorless
Densità 1.3000g/mL
Punti di ebollizione 179.0°C to 180.0°C
Punto d'infiammabilità 67°C
Intervallo percentuale saggio 98% min. (GC)
Imballaggio AcroSeal™ Glass Bottle
Formula lineare C6H4Cl2
Indice di rifrazione 1.5500 to 1.5520
Quantità 100 mL
Residuo dopo l'evaporazione 0.001% max.
Indice di Merck 15, 3065
Gravità specifica 1.3
Informazioni di solubilità Solubility in water: 0.13g/L(20°C). Other solubilities: miscible with most common organic solvents,miscible with alcohol,ether and benzene
Peso formulazione 147
Percent Purity 98+%
Grado Ultrasecco
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,2-Dichlorobenzene
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: o-Dichlorobenzene